Learn More
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443857 25 g 25g
15433857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30053.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 185346-79-6 | C13H10BrFO | 281.124 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 185346-79-6
Formule moléculaire C13H10BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 281.124
Numéro MDL MFCD09801041
Clé InChI BYTJTXKQBSNGCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene, 4-benzyloxy-2-fluorobromobenzene, benzene,1-bromo-2-fluoro-4-phenylmethoxy, acmc-1c1vq, benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, benzyl 4-bromo-3-fluorophenyl ether, 1-bromo-2-fluoro-4-benzyloxy benzene
CID PubChem 22273933
Nom IUPAC 1-bromo-2-fluoro-4-phénylméthoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=C(C=C2)Br)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Point de fusion 33°C to 35°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 281.13
Pourcentage de pureté 98%