Learn More
4-benzyloxy-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10143054 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10143054 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10143054 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399120250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4541-14-4 | C11H16O2 | 180.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4541-14-4
Formule moléculaire C11H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.25
Numéro MDL MFCD00155211
Clé InChI TYROJDFHUXSBHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxy butan-1-ol, 4-benzyloxy-1-butanol, 1-butanol, 4-phenylmethoxy, 1-butanol, 4-benzyloxy, 4-benyloxybutanol, 4-benzyloxybutanol, 4-benzyloxybutan-1-ol, 4-benzyloxybutyl alcohol, acmc-1agsb
CID PubChem 562212
Nom IUPAC 4-phénylméthoxybutan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxy-1-butanol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.0260g/mL
Point d’ébullition 216°C to 256°C
Point d’éclair 109°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2O(CH2)4OH
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.026
Poids de la formule 180.25
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Benzyloxy-1-butanoL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.