Learn More
Acide 4-(benzyloxy)-2-fluorophénylboronique, 97 %, anhydride présent, Thermo Scientific™
Code produit 10782683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10782683 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10600923 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10782683 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00843CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 166744-78-1
Formule moléculaire C13H12BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 246.044
Numéro MDL MFCD02093064
Clé InChI PQWKGFALWCOVTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, 2-fluoro-4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, may contain varying amounts of anhydride, pubchem7760, akos brn-0077, acmc-209dv0
CID PubChem 2737786
Nom IUPAC acide (2-fluoro-4-phénylméthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Benzyloxy)-2-fluorophenylboronic acid
Note relative au nom May contain varying amounts of anhydride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 246.04
Pourcentage de pureté 97%