Learn More
4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone |
| CAS | 29682-12-0 |
| Point de fusion | 104.0°C to 106.0°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C15H14O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-4-benzyloxy-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone, 4-benzyloxy-2-hydroxyacetophenone, 2-hydroxy-4-benzyloxyacetophenone, ethanone, 1-2-hydroxy-4-phenylmethoxy phenyl, 1-2-hydroxy-4-phenylmethoxyphenyl ethanone, 1-2-hydroxy-4-phenylmethoxy-phenyl ethanone, 1-4-benzyloxy-2-hydroxyphenyl ethan-1-one |
| Clé InChI | AGQNLHOTLJFJCG-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
RUO– À des fins de recherche uniquement