Learn More
Acide 4-benzyloxy-2-méthylbenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490018 1 g 1g
15400028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15490018 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53266.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 847560-49-0 | C14H15BO3 | 242.081 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 847560-49-0
Formule moléculaire C14H15BO3
Poids moléculaire (g/mol) 242.081
Numéro MDL MFCD03788404
Clé InChI VCDFDGOVNBMYRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxy-2-methylphenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-methylphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-2-methylbenzeneboronic acid, 5-benzyloxytoluene-2-boronic acid, acmc-209pwd, 2-methyl-4-benzyloxyphenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-methylphenyl boronicacid
CID PubChem 2773245
Nom IUPAC Acide (2-méthyl-4-phénylméthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxy-2-methylbenzeneboronic acid
Point de fusion 154°C to 158°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 242.08
Pourcentage de pureté 98%