Learn More
Acide 4-(benzyloxy)-3-fluorophénylboronique, 97 %, quantités variables d’anhydride, Thermo Scientific™
Code produit 10633413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10633413 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10633413 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00842DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Benzyloxy)-3-fluorophenylboronic acid
CAS 133057-83-7
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C13H12BFO3
Formule linéaire C6H5CH2OC6H3(F)B(OH)2
Numéro MDL MFCD00994627
Quantité 1 g
Synonyme 4-benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro-4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boranediol, boronic acid, 3-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, pubchem5322
Clé InChI DQPDLDQJMUGVGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
Nom IUPAC acide (3-fluoro-4-phénylméthoxyphényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 246.044
CID PubChem 2737788
Poids de la formule 246.04
Pourcentage de pureté 97%