Learn More
4’-Benzyloxy3-’-méthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318165 5 g 5g
11308165 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318165 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08430.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1835-11-6 | Molecular Formula: C16H16O3 | Molecular Weight: 256.301 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1835-11-6
Formule moléculaire C16H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 256.301
Numéro MDL MFCD00017326
Clé InChI HRUAWSQBQLYDKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-benzyloxy-3-methoxyphenyl ethanone, 4'-benzyloxy-3'-methoxyacetophenone, 4-benzyloxy-3-methoxyacetophenone, acetophenone, 4'-benzyloxy-3'-methoxy, 1-3-methoxy-4-phenylmethoxy phenyl ethanone, 1-4-benzyloxy-3-methoxyphenyl ethan-1-one, 1-3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl ethanone, ethanone, 1-3-methoxy-4-phenylmethoxy phenyl
CID PubChem 99215
Nom IUPAC 1-(3-méthoxy-4-phénylméthoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone
Point de fusion 85°C to 87°C
Quantité 5 g
Beilstein 1885776
Poids de la formule 256.3
Pourcentage de pureté 98%