Learn More
4-benzyloxy-3-méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497736 25 g 25g
11407746 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14716.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2426-87-1 | C15H14O3 | 242.27 g/mol
4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde was used in the synthesis of 1,2-bis(4-benzyloxy-3-methoxyphenyl)-3-hydroxy-propionic acid1. It was also used in first enantioselective total synthesis of a neurotrophic (-)-talaumidin. 4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde reacts with benzohydrazide to yield (E)-N?-(4-benzyloxy-3-methoxybenzylidene)benzohydrazide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-benzyloxy-3-méthoxybenzaldéhyde a été utilisé dans la synthèse de l’acide 1,2-bis(4-benzyloxy-3-méthoxyphényle)-3-hydroxy propionique1 Il a également été utilisé dans la première synthèse totale énantiosélective d’une (-)-talaumidine neurotrophique. Le 4-benzyloxy-3-méthoxybenzaldéhyde réagit avec le benzohydrazide pour produire du (E)-N′-(4-benzyloxy-3-méthoxybenzylidène)benzohydrazide.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts et des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2426-87-1
Formule moléculaire C15H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 242.27
Numéro MDL MFCD00003365
Clé InChI JSHLOPGSDZTEGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde, benzylvanillin, o-benzylvanillin, vanillin benzyl ether, unii-5knc2tsw9g, 4-benzyloxy-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-methoxy-4-phenylmethoxy, 5knc2tsw9g, 3-methoxy-4-phenylmethoxy benzaldehyde
CID PubChem 75506
Nom IUPAC 4-(benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC(C=O)=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde
Point de fusion 61°C to 65°C
Point d’ébullition 213°C to 215°C (3.5 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 1464258
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methanol.
Poids de la formule 242.27
Pourcentage de pureté 98%