Learn More
4-Benzyloxy-3-méthoxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30342252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342252 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342252 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB28598150G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS 2426-87-1
Formule moléculaire C15H14O3
Quantité 50 g
Synonyme 4-(Benzyloxy)-3-methoxy-benzaldehyde, 4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, 4-O-Benzylvanillin, Benzylvanillin, NSC 208757, NSC 22599, NSC 44876, O-Benzylvanillin, Vanillin Benzyl Ether
Formule InChI InChI=1S/C15H14O3/c1-17-15-9-13(10-16)7-8-14(15)18-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3
SMILES COc1cc(C=O)ccc1OCc2ccccc2
Nom IUPAC 3-méthoxy-4-phénylméthoxybenzaldémol
Poids moléculaire (g/mol) 242.27
Poids de la formule 242.0943