Learn More
4-Benzyloxy-3-méthoxybenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde |
| CAS | 2426-87-1 |
| Formule moléculaire | C15H14O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 4-(Benzyloxy)-3-methoxy-benzaldehyde, 4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, 4-O-Benzylvanillin, Benzylvanillin, NSC 208757, NSC 22599, NSC 44876, O-Benzylvanillin, Vanillin Benzyl Ether |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H14O3/c1-17-15-9-13(10-16)7-8-14(15)18-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(C=O)ccc1OCc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 3-méthoxy-4-phénylméthoxybenzaldémol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 242.27 |
| Poids de la formule | 242.0943 |