Learn More
4-Benzyloxy-3-méthoxyphénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Benzyloxy-3-methoxyphenol |
| CAS | 40232-88-0 |
| Formule moléculaire | C14 H14 O3 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H14O3/c1-16-14-9-12(15)7-8-13(14)17-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,15H,10H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(O)ccc1OCc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 3-méthoxy-4-phénylméthoxyphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 230.26 |
| Poids de la formule | 230.0943 |