Learn More
4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463677 250 mg 250mg
11397189 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15463677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27390.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 405930-65-6 | C11H9ClN2O | 220.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 405930-65-6
Formule moléculaire C11H9ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 220.66
Numéro MDL MFCD06798234
Clé InChI KXDXFVQZZGSEBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxy-6-chloropyrimidine, 6-benzyloxy-4-chloropyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-phenylmethoxy, acmc-20amoq, 4-chloro-6-benzyloxypyrimidine, pyrimidine,4-chloro-6-phenylmethoxy
CID PubChem 22599871
Nom IUPAC 4-chloro-6-phénylméthoxypyrimidine
SMILES ClC1=NC=NC(OCC2=CC=CC=C2)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 220.66
Pourcentage de pureté 95%