Learn More
Chlorhydrate de 4-(benzyloxy)aniline, TRC
Code produit 30344463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344463 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344463 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB285490100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Benzyloxy)aniline Hydrochloride
CAS 51388-20-6
Formule moléculaire C16 H20 F N3 O2 S
Quantité 100 g
Synonyme 4-(Phenylmethoxy)benzeneamine Hydrochloride, 4-(Phenylmethoxy)aniline Hydrochloride, 4-Benzyloxyaniline Hydrochloric Acid Salt, 4-Benzyloxyphenylamine Hydrochloride, 4-[(Phenylmethyl)oxy]aniline Hydrochloride, p-(Benzyloxy)aniline Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C16H20FN3O2S/c1-10(2)14-11(3)15(12-6-8-13(17)9-7-12)19-16(18-14)20(4)23(5,21)22/h6-10H,1-5H3
SMILES CC(C)c1nc(nc(c1C)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C
Nom IUPAC N-[4-(4-fluorophényl)-5-méthyl-6-propan-2-ylpyrimidine-2-yl]-N-méthylméthylsulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 337.412
Poids de la formule 337.126