Learn More
4-(beyloxy)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13498408 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13498408 1 kg Flacon en verre 1kg
10791631 50 g Flacon en verre 50g
10457010 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13498408 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169780010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 103-16-2 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-16-2
Formule moléculaire C13H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.24
Numéro MDL MFCD00002333
Clé InChI VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon
CID PubChem 7638
ChEBI CHEBI:34380
Nom IUPAC 4-phénylméthoxyphénol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Benzyloxy)phenol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 121.0°C to 122.0°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2OC6H4OH
Quantité 1 kg
Beilstein 06,845
Merck Index 15,6334
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,benzene,diethyl ether,,soluble in acetone and alkalies,,practically insoluble in petroleum hydrocarbons
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre, cristaux et / ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Benzyloxyphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.