Learn More
4-(Benzyloxy)phénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Benzyloxy)phenol |
| CAS | 103-16-2 |
| Formule moléculaire | C13 H12 O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Phenol, p-(benzyloxy)- (6CI,7CI,8CI), 4-(Phenylmethoxy)phenol, 4-(Benzyloxy)phenol, AgeRite Alba, Agerite, Alba-Dome, Benoquin, Benzoquin, Benzyl p-hydroxyphenyl ether, Carmifal, Depigman, Dermochinona, Hydroquinone benzyl ether, Hydroquinone monobenzyl ether, Leucodinine, Monobenzon, Monobenzone, Monobenzyl ether hydroquinone, Monobenzyl hydroquinone, NSC 2132, NSC 33918, Pigmex, Superlite, Superlite (antioxidant), p-(Benzyloxy)phenol, p-Hydroxyphenyl benzyl ether |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2 |
| SMILES | Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-phénylméthoxyphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 200.23 |
| Poids de la formule | 200.0837 |