Learn More
Isothiocyanate de 4-(benzyloxy)phényl, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 241.31 |
| Pourcentage de pureté | 97% |