Learn More
Isothiocyanate de 4-(benzyloxy)phényl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11360717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11360717 10 g 10g
10109662 1 g 1g
10458114 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11360717 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01753EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 139768-71-1
Formule moléculaire C14H11NOS
Poids moléculaire (g/mol) 241.308
Clé InChI OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 4-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-4-isothiocyanatobenzene, 4-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, acmc-20amoj, 4-benzyloxyisothiocyanate, 4-phenylmethoxyphenylisothiocyanate, 4-benzyloxy phenyl isothiocyanate, 4-phenylmethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxy-benzene
CID PubChem 2735503
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-4-phénylméthoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 241.31
Pourcentage de pureté 97%