Learn More
4’-Benzyloxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483847 25 g 25g
11473847 5 g 5g
11493847 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18302.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 54696-05-8 | C15H14O2 | 226.275 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54696-05-8
Formule moléculaire C15H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 226.275
Numéro MDL MFCD00017247
Clé InChI MKYMYZJJFMPDOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-benzyloxyacetophenone, 1-4-benzyloxy phenyl ethanone, 4-benzyloxyacetophenone, 4'-benzyloxy-acetophenone, 1-4-benzyloxy phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenylmethoxy phenyl, 4'-benzyloxy acetophenone, 1-4-benzyloxyphenyl ethanone
CID PubChem 245226
Nom IUPAC 1-(4-phénylméthoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2
Specifications
Nom chimique ou matériau 4'-Benzyloxyacetophenone
Point de fusion 91°C to 92°C
Quantité 25 g
Beilstein 1912124
Poids de la formule 226.28
Pourcentage de pureté 98%