Learn More
Chlorhydrate de 4-benzyloxyaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10744091 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10744091 100 g Flacon en plastique 100g
10734091 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10744091 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 152291000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51388-20-6 | C13H13NO·HCl | 235.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51388-20-6
Formule moléculaire C13H13NO·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 235.72
Numéro MDL MFCD00012995
Clé InChI KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxyaniline hydrochloride, 4-benzyloxy aniline hydrochloride, 4-benzyloxyaniline hcl, benzenamine, 4-phenylmethoxy-, hydrochloride, 4-phenylmethoxyaniline hydrochloride, aniline, p-benzyloxy-hydrochloride, 4-benzyloxy phenyl amine hydrochloride, 4-phenylmethoxy phenylamine, chloride, acmc-20amop, pubchem21343
CID PubChem 2723831
Nom IUPAC 4-phenylmethoxyaniline ; hydrochloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxyaniline hydrochloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 228°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CH2OC6H4NH2·HCl
Quantité 100 g
Beilstein 13, 439
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 235.72
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Benzyloxyaniline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.