Learn More
Chlorhydrate de 4-benzyloxyaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492878 25 g 25g
11402888 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16856.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 51388-20-6 | C13H14ClNO | 235.711 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51388-20-6
Formule moléculaire C13H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 235.711
Numéro MDL MFCD00012995
Clé InChI KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxyaniline hydrochloride, 4-benzyloxy aniline hydrochloride, 4-benzyloxyaniline hcl, benzenamine, 4-phenylmethoxy-, hydrochloride, 4-phenylmethoxyaniline hydrochloride, aniline, p-benzyloxy-hydrochloride, 4-benzyloxy phenyl amine hydrochloride, 4-phenylmethoxy phenylamine, chloride, acmc-20amop, pubchem21343
CID PubChem 2723831
Nom IUPAC 4-phenylmethoxyaniline ; hydrochloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxyaniline hydrochloride
Point de fusion ∼225°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 3633307
Poids de la formule 235.72
Pourcentage de pureté 98%