Learn More
Acide 4-benzoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417697 1 g 1g
11427697 5 g 5g
11437697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11417697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15715.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1486-51-7 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1486-51-7
Formule moléculaire C14H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 228.25
Numéro MDL MFCD00016527
Clé InChI AQSCHALQLXXKKC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 73880
Nom IUPAC Acide 4-phénylméthoxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxybenzoic acid
Point de fusion 187°C to 191°C
Quantité 1 g
Beilstein 2111640
Synonyme 4-benzyloxybenzoic acid, 4-benzyloxy benzoic acid, benzoic acid, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzoic acid, 4-phenylmethoxy benzoic acid, 4-benzyloxy-benzoic acid, 4-benzyl-oxy benzoic acid, benzoic acid,4-phenylmethoxy, asischem a95731
Poids de la formule 228.25
Pourcentage de pureté 98%