Learn More
Acide 4-benzyloxybenzoïque, TRC
Code produit 30335306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335306 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335306 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB287825500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxybenzoic Acid
CAS 1486-51-7
Formule moléculaire C14H12O3
Quantité 500 mg
Synonyme p-(Benzyloxy)benzoic Acid, 4-(Benzyloxy)benzoic Acid, 4-(Phenylmethoxy)benzoic Acid, BRL 14280, NSC 16633, p-(Benzyloxy)benzoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C14H12O3/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
SMILES OC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
Nom IUPAC Acide 4-phénylméthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 228.24
Poids de la formule 228.0786