Learn More
Acide 4-benzyloxybenzoïque, TRC
Code produit 30339549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339549 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339549 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2878251G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxybenzoic Acid
CAS 1486-51-7
Formule moléculaire C14H12O3
Quantité 1 g
Synonyme p-(Benzyloxy)benzoic Acid, 4-(Benzyloxy)benzoic Acid, 4-(Phenylmethoxy)benzoic Acid, BRL 14280, NSC 16633, p-(Benzyloxy)benzoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C14H12O3/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
SMILES OC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
Nom IUPAC Acide 4-phénylméthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 228.24
Poids de la formule 228.0786