Learn More
4-Benzyloxycarbonyl-2-pipérazinone, 97 %
Code produit 11491700
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11491700 1 g 1g
11401710 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11491700 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27034.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78818-15-2
Formule moléculaire C12H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 234.255
Numéro MDL MFCD00173924
Clé InChI BAHFPJFBMJTOPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxycarbonylpiperazin-2-one, 1-cbz-3-oxopiperazine, 4-benzyloxycarbonyl-2-piperazinone, 4-cbz-piperazinone, 1-z-3-oxopiperazine, 4-cbz-piperazin-2-one, 1-piperazinecarboxylic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, 3-oxopiperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 3-oxotetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, phenylmethyl 3-oxopiperazinecarboxylate
CID PubChem 736777
Nom IUPAC benzyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate
SMILES C1CN(CC(=O)N1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxycarbonyl-2-piperazinone
Point de fusion 120°C to 122°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 234.25
Pourcentage de pureté 97%