Learn More
4-benzyloxyphénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
25g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11329429 25 g 25g
15463097 50 g 50g
11339429 100 g 100g
15473097 250 g 250g
11432617 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11329429 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14843.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-16-2 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
4-Benzyloxyphenol is used in the synthesis of bis(4-benzyloxyphenoxy)phenyl phosphine oxide. It plays an essential role in the preparation of hetaryl-azophenol dyes via heterocyclic amines in nitrosyl sulphuric acid. It is also used for polyester fiber dyeing and in rubber industry. It acts as a depigmenting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-benzyloxyphénol est utilisé dans la synthèse de l’oxyde de phosphine bis(4-benzyloxyphénoxy)phényle. Il joue un rôle essentiel dans la préparation des colorants hetaryl-azophénol par l’intermédiaire d’amines hétérocycliques dans l’acide nitrosyl sulfurique. Il est également utilisé pour la teinture en fibres de polyester et dans l’industrie du caoutchouc. Il agit en tant qu’agent de dépigmentation.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’acétone, le benzène et l’éther diéthylique.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-16-2
Formule moléculaire C13H12O2
Numéro MDL MFCD00002333
Clé InChI VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon
CID PubChem 7638
ChEBI CHEBI:34380
Nom IUPAC 4-phénylméthoxyphénol
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxyphenol
Point de fusion 118°C to 122°C
Densité 1.26
Quantité 25 g
Beilstein 1958305
Merck Index 14,6248
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in alcohol,acetone,benzene,and diethyl ether.
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O
Poids moléculaire (g/mol) 200.237
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté ≥98%