Learn More
Acide (4-benzyloxyphényl)acétique 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10513944 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10513944 25 g Flacon en verre 25g
10186163 1 g Flacon en verre 1g
10369563 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10513944 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 394080250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 6547-53-1
Formule moléculaire C15H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 242.27
Numéro MDL MFCD00017540
Clé InChI XJHGAJLIKDAOPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxyphenylacetic acid, 2-4-benzyloxy phenyl acetic acid, 4-benzyloxy phenyl acetic acid, 4-benzyloxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-phenylmethoxy, 4-benzyloxy phenylacetic acid, 4-benzyloxy-phenyl-acetic acid, 2-4-phenylmethoxyphenyl acetic acid, 2-4-phenylmethoxy phenyl acetic acid
CID PubChem 81033
Nom IUPAC Acide 2-(4-phénylméthoxyphényl)acétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Benzyloxyphenyl)acetic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 120°C to 122°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2OC6H4CH2CO2H
Quantité 25 g
Poids de la formule 242.27
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (4-Benzyloxyphenyl)acetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.