Learn More
Acide 4-benzyloxyphénylacétique, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 15437897
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15437897 1 g 1g
15447897 5 g 5g
15457897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15437897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50902.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6547-53-1
Formule moléculaire C15H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 242.274
Numéro MDL MFCD00017540
Clé InChI XJHGAJLIKDAOPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxyphenylacetic acid, 2-4-benzyloxy phenyl acetic acid, 4-benzyloxy phenyl acetic acid, 4-benzyloxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-phenylmethoxy, 4-benzyloxy phenylacetic acid, 4-benzyloxy-phenyl-acetic acid, 2-4-phenylmethoxyphenyl acetic acid, 2-4-phenylmethoxy phenyl acetic acid
CID PubChem 81033
Nom IUPAC Acide 2-(4-phénylméthoxyphényl)acétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxyphenylacetic acid
Point de fusion 119°C to 121°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 242.28
Pourcentage de pureté 99%