Learn More
Acide 4-benzyloxyphénylacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Benzyloxyphenylacetic Acid |
| CAS | 6547-53-1 |
| Formule moléculaire | C15H14O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-(4-Benzyloxyphenyl)acetic Acid, NSC 134561, p-Benzyloxyphenylacetic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H14O3/c16-15(17)10-12-6-8-14(9-7-12)18-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11H2,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-(4-phénylméthoxyphényl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 242.27 |
| Poids de la formule | 242.0943 |