Learn More
Chlorhydrate de 4-benzyloxyphénylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10713445 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10713445 1 g Flacon en verre 1g
10176913 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10713445 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 394030010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 52068-30-1 | Molecular Formula: C13H14N2O·HCl | Molecular Weight: 250.73 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52068-30-1
Formule moléculaire C13H14N2O·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 250.73
Numéro MDL MFCD00137741
Clé InChI OVNUPJXMCMTQCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-benzyloxy phenyl hydrazine hydrochloride, 4-benzyloxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-benzyloxy phenyl hydrazine monohydrochloride, 4-benzyloxyphenyl hydrazine hcl, 4-benzyloxyphenylhydrazine hcl, 4-benzyloxyphenylhydrazinehydrochloride, 4-phenylmethoxyphenyl hydrazine hydrochloride
CID PubChem 3016725
Nom IUPAC (4-phénylméthoxyphényl)hydrazine ; Chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 187°C to 189°C
Couleur Marron à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2OC6H4NHNH2·HCl
Quantité 1 g
Poids de la formule 250.73
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre duveteuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement