Learn More
Alfa Aesar™ 4-Benzylphenol, 98+%
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Benzylphenol |
| CAS | 101-53-1 |
| Point d’ébullition | 320°C to 322°C |
| Formule moléculaire | C13H12O |
| Numéro MDL | MFCD00002384 |
| Quantité | 25g |
| Beilstein | 1449572 |
| Merck Index | 14,1143 |
| Synonyme | p-benzylphenol, fesiasept, 4-hydroxydiphenylmethane, 4-hydroxyditane, 4-phenylmethyl phenol, phenol, 4-phenylmethyl, p-hydroxydiphenyl methane, alpha-phenyl-p-cresol, p-hydroxydiphenylmethane, 4-benzyl-phenol |
| Clé InChI | HJSPWKGEPDZNLK-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |