Learn More
Ester éthylique de l'acide (4-benzylpipérazin-1-yl)acétique-d8, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4-Benzylpiperazin-1-yl)acetic Acid Ethyl Ester-d8 |
| CAS | 23173-76-4 |
| Formule moléculaire | C15H14D8N2O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Ethyl 2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)acetate, Ethyl 4-Benzyl-1-piperazineacetate, 4-Benzyl-1-piperazineacetic Acid Ethyl Ester, 4-(Phenylmethyl)-1-piperazineacetic Acid Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H22N2O2/c1-2-19-15(18)13-17-10-8-16(9-11-17)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7H,2,8-13H2,1H3 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(CC(=O)OCC)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(Cc2ccccc2)C1([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 2-(4-benzylpérazin-1-yl)acétate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 270.4 |