Learn More
Hydroiodure 4-benzylpipérazine-1-carboximidamide, 95 %, Maybridge
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Benzylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide |
| % min. CAS | 95.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 346.21 |
| Pourcentage de pureté | 95% |