Learn More
4-Benzylpipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10215880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10215880 100 g Flacon en verre 100g
10743973 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10215880 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 161931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.50€
    73.65€ / 100g
    Économisez 10.85€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 31252-42-3 | C12H17N | 175.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31252-42-3
Formule moléculaire C12H17N
Poids moléculaire (g/mol) 175.28
Numéro MDL MFCD00006006
Clé InChI ABGXADJDTPFFSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme piperidine, 4-phenylmethyl, 4-phenylmethyl piperidine, 4-benzyl-piperidine, piperidine, 4-benzyl, phenyl 4-piperidyl methane, alpha-4-piperidyl toluene, unii-jdf1t4667s, 4-benzyl piperidine, 4-benzylpiperdine, 4-benzylpiperidin
CID PubChem 31738
Nom IUPAC 4-benzylpipéridine
SMILES C(C1CCNCC1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzylpiperidine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 6.0°C to 7.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 279.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5370 to 1.5390
Quantité 100 g
Beilstein 20, 296
Gravité spécifique 0.99
Poids de la formule 175.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide visqueux