Learn More
4-Benzylpipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496726 25 g 25g
11406736 100 g 100g
11416736 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496726 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23883.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 31252-42-3 | C12H17N | 175.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31252-42-3
Formule moléculaire C12H17N
Poids moléculaire (g/mol) 175.28
Numéro MDL MFCD00006006
Clé InChI ABGXADJDTPFFSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme piperidine, 4-phenylmethyl, 4-phenylmethyl piperidine, 4-benzyl-piperidine, piperidine, 4-benzyl, phenyl 4-piperidyl methane, alpha-4-piperidyl toluene, unii-jdf1t4667s, 4-benzyl piperidine, 4-benzylpiperdine, 4-benzylpiperidin
CID PubChem 31738
Nom IUPAC 4-benzylpiperidine
SMILES C(C1CCNCC1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzylpiperidine
Point de fusion 6°C to 7°C
Densité 0.997
Point d’ébullition 278°C to 279°C
Point d’éclair 147°C (296°F)
Indice de réfraction 1.537
Quantité 25 g
Beilstein 132339
Poids de la formule 175.28
Pourcentage de pureté 98%