Learn More
4-Benzylpyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466877 50 g 50g
11309429 100 g 100g
11319429 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14326.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2116-65-6 | C12H11N | 169.23 g/mol
4-Benzylpyridine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-benzylpyridine est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les colorants et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’éther éthylique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2116-65-6
Formule moléculaire C12H11N
Poids moléculaire (g/mol) 169.23
Numéro MDL MFCD00006443
Clé InChI DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 4-phenylmethyl, pyridine, 4-benzyl, 4-benzyl-pyridine, gamma-benzylpyridine, .gamma.-benzylpyridine, 4-phenylmethyl pyridine, unii-1p29gqm0oh, 1p29gqm0oh, 4-benzyl pyridine, 4-benzylpyridine
CID PubChem 16458
Nom IUPAC 4-benzylpyridine
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzylpyridine
Point de fusion 9°C to 11°C
Densité 1.061
Point d’ébullition 286°C to 287°C
Point d’éclair 115°C (239°F)
Indice de réfraction 1.5805
Quantité 50 g
Beilstein 115831
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ethyl ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 169.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquid