Learn More
4-[beta-(5-Methylpyrazinyl-2-carboxamido)ethyl]benzene Sulfonamide, TRC
Code produit 30180355
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30180355 500 mg 500mg
30180157 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30180355 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM325946500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33288-71-0
Formule moléculaire C14 H16 N4 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 320.37
Synonyme 2-Pyrazinecarboxamide, N-[2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-5-methyl-, Pyrazinecarboxamide, 5-methyl-N-(p-sulfamoylphenethyl)- (8CI), Pyrazinecarboxamide, N-[2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-5-methyl- (9CI), N-[2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-5-methyl-2-pyrazinecarboxamide, 4-[2-(5-Methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]benzenesulfonamide, 4-[2-(5-Methylpyrazinyl-2-carboxamido)ethyl]benzenesulfonamide, 5-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide, 5-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide, 4-[β-(5-Methylpyrazinyl-2-carboxamido)ethyl]benzene Sulfonamide, N-{2-[(4-Aminosulfonyl)phenyl]ethyl}-5-methylpyrazinecarboxamide
Nom IUPAC 5-methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide
SMILES Cc1cnc(cn1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-10-8-18-13(9-17-10)14(19)16-7-6-11-2-4-12(5-3-11)22(15,20)21/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,16,19)(H2,15,20,21)
Poids de la formule 320.0943
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.