Learn More
4-biphénylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2 g
Conditionnement:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364116 2 g 2g
11354116 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364116 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19243.04
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 31603-77-7 | Molecular Formula: C14H11N | Molecular Weight: 193.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31603-77-7
Formule moléculaire C14H11N
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
Numéro MDL MFCD00016403
Clé InChI HSZCNGTZJWZAMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-biphenylacetonitrile, 2-1,1'-biphenyl-4-yl acetonitrile, 2-4-phenylphenyl acetonitrile, 1,1'-biphenyl-4-acetonitrile, 4-cyanomethylbiphenyl, p-biphenylacetonitrile, p-biphenylylacetonitrile, 4-biphenyl-acetonitrile, 4-biphenylylacetonitrile, p-phenyl benzyl cyanide
CID PubChem 35856
Nom IUPAC 2-(4-phénylphényl)acétonitrile
SMILES N#CCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Biphenylacetonitrile
Point de fusion 93°C to 97°C
Point d’ébullition 146°C to 150°C (0.03 mmHg)
Quantité 2 g
Beilstein 1867255
Poids de la formule 193.25
Pourcentage de pureté 97%