Learn More
4-biphénylacétonitrile, 97 %, Acros Organics™
Code produit 15575116 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15575116 25 g 25g
15555116 1 g 1g
15565116 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15575116 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 443790250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Chemical Identifiers
CAS 31603-77-7
Formule moléculaire C14H11N
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
Numéro MDL MFCD00016403
Clé InChI HSZCNGTZJWZAMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-biphenylacetonitrile, 2-1,1'-biphenyl-4-yl acetonitrile, 2-4-phenylphenyl acetonitrile, 1,1'-biphenyl-4-acetonitrile, 4-cyanomethylbiphenyl, p-biphenylacetonitrile, p-biphenylylacetonitrile, 4-biphenyl-acetonitrile, 4-biphenylylacetonitrile, p-phenyl benzyl cyanide
CID PubChem 35856
Nom IUPAC 2-(4-phénylphényl)acétonitrile
SMILES N#CCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Biphenylacetonitrile
Point de fusion 95.0°C to 97.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 193.25
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Biphenylacetonitrile, 97%
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.