Learn More
Acide 4-biphénylcarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10192510 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10192510 25 g Flacon en plastique 25g
10734021 100 g Flacon en plastique 100g
10696744 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10192510 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106280250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 92-92-2 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-92-2
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Numéro MDL MFCD00002553
Clé InChI NNJMFJSKMRYHSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-biphenylcarboxylic acid, biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, p-phenylbenzoic acid, 4-carboxybiphenyl, para phenyl benzoic acid, 4-diphenylcarboxylic acid, diphenyl-4-carboxylic acid, 4-carboxy-1,1'-biphenyl
CID PubChem 66724
Nom IUPAC Acide 4-phénylbenzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Biphenylcarboxylic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 223°C to 228°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5C6H4CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 09, 671
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Biphenylcarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.