Learn More
Acide 4-biphénylcarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Biphenylcarboxylic Acid |
| CAS | 92-92-2 |
| Formule moléculaire | C13H10O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H10O2/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | Acide 4-phénylbenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 198.22 |
| Poids de la formule | 198.0681 |