Learn More
Chlorure de 4-biphénylsulfonyle, 97 , Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10702274 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10702274 5 g Flacon en verre 5g
10035303 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10702274 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391960050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1623-93-4 | C12H9ClO2S | 252.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1623-93-4
Formule moléculaire C12H9ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 252.71
Numéro MDL MFCD00078658
Clé InChI ALBQXDHCMLLQMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-biphenylsulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-biphenylsulfonylchloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-phenylbenzene-1-sulfonyl chloride, 1,1-biphenyl-4-sulfonylchloride, pubchem20990
CID PubChem 74192
Nom IUPAC Chlorure de 4-phénylbenzènesulfonyle
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Biphenylsulfonyl chloride
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 114.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C6H4SO2Cl
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in common organic solvents
Poids de la formule 252.72
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Biphenylsulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.