Learn More
4-Biphénylylcarboxaldéhyde, TRC
Code produit 30343590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343590 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343590 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB39784525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Biphenylylcarboxaldehyde
CAS 3218-36-8
Formule moléculaire C13H10O
Quantité 25 g
Synonyme 4-Biphenylcarboxaldehyde, p-Phenyl-benzaldehyde, 4-Biphenylaldehyde, 4-Biphenylylcarboxaldehyde, 4-Formyl-1,1'-biphenyl, 4-Formylbiphenyl, 4-Phenylbenzaldehyde, Biphenyl-4-carbaldehyde, NSC 46066, p-Biphenylaldehyde, p-Biphenylcarboxaldehyde, p-Biphenylylaldehyde, p-Phenylbenzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C13H10O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
SMILES O=Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
Nom IUPAC 4-phénylbenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Poids de la formule 182.0732