Learn More
4-(Bis(4-Hydroxyphényl)méthylène)cyclohexa-2,5-diénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Bis(4-Hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienone |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H14O3/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,20-21H |
| Poids de la formule | 290.0943 |