Learn More
4-Boc-1-(1,4-benzodioxan-2-ylcarbonyl)pipérazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Boc-1-(1,4-benzodioxan-2-ylcarbonyl)piperazine |
| CAS | 1076199-22-8 |
| Formule moléculaire | C18 H24 N2 O5 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H24N2O5/c1-18(2,3)25-17(22)20-10-8-19(9-11-20)16(21)15-12-23-13-6-4-5-7-14(13)24-15/h4-7,15H,8-12H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C2COc3ccccc3O2 |
| Nom IUPAC | tert- téléphone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 348.39 |
| Poids de la formule | 348.1685 |