Learn More
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451528 25 g 25g
15431528 1 g 1g
15441528 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15451528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55311.14
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 153747-97-8 | C14H20BrN3O2 | 342.237 g/mol
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine is used as active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)pipérazine est utilisée comme ingrédient pharmaceutique actif.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153747-97-8
Formule moléculaire C14H20BrN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 342.237
Numéro MDL MFCD07369772
Clé InChI DSLVSFMWCDGZIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-5-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazino-5-bromopyridine, 4-boc-1-5-bromo-2-pyridyl piperazine, 5-bromo-2-4-n-boc piperazin-1-yl pyridine, 4-5-bromo-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 5-bromo-2-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl pyridine, 4-5-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-5-bromo-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1ah70, 2-n-boc-piperazin-1-yl-5-bromopyridine
CID PubChem 11244775
Nom IUPAC tert-butyl 4-(5-bromopyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
Point de fusion 83°C to 87°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 342.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre