Learn More
4-Boc-1-(6-méthyl-2-pyridyl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15472208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15472208 25 g 25g
15452208 1 g 1g
15462208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15472208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55841.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127188-33-4
Formule moléculaire C15H23N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 277.368
Numéro MDL MFCD07369771
Clé InChI QEDVZUFNZJJSJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-boc-1-6-methyl-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-6-methylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-6-methyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1c1la, 4-boc-1-6-methylpyridin-2-yl piperazine, tert-butyl-4-6-methylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
CID PubChem 16217938
Nom IUPAC tert-butyl 4-(6-methylpyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
SMILES CC1=NC(=CC=C1)N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Boc-1-(6-methyl-2-pyridyl)piperazine
Point de fusion 80°C to 84°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 277.37
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre