Learn More
Acide 4-(Boc-amino)-1-méthylpyrrole-2-carboxylique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-(Boc-amino)-1-methylpyrrole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 77716-11-1 |
| Formule moléculaire | C11 H16 N2 O4 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 4-tert-Butoxycarbonylamino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid, 4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H16N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)12-7-5-8(9(14)15)13(4)6-7/h5-6H,1-4H3,(H,12,16)(H,14,15) |
| SMILES | Cn1cc(NC(=O)OC(C)(C)C)cc1C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 1-méthyl-4-[(2 -méthylpropane-2 -yl)oxycarbonylamino]pyrrole-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 240.256 |
| Poids de la formule | 240.111 |