Learn More
Acide 4-(Boc-amino)-2-chlorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15479527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15479527 5 g 5g
15489527 250 mg 250mg
15469527 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15479527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52786.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 232275-73-9 | C12H14ClNO4 | 271.697 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 232275-73-9
Formule moléculaire C12H14ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 271.697
Numéro MDL MFCD02682164
Clé InChI HDYBNYDKCZJPPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-4-boc-amino-benzoic acid, 4-tert-butoxy carbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-4-boc-amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-2-chloro-benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-2-chlorobenzoic acid, benzoic acid,2-chloro-4-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
CID PubChem 17750449
Nom IUPAC Acide 2-chloro-4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Boc-amino)-2-chlorobenzoic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 271.7
Pourcentage de pureté 97%