Learn More
4-(Boc-amino)-2-chloropyridine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11464470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464470 5 g 5g
11454470 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464470 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50067.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 234108-73-7
Formule moléculaire C10H13ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 228.676
Numéro MDL MFCD02179232
Clé InChI SJCKHLJWAXGPGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-boc-amino-2-chloropyridine, tert-butyl 2-chloropyridine-4-carbamate, tert-butyl n-2-chloropyridin-4-yl carbamate, tert-butyl 2-chloropyridin-4-yl carbamate, 2-chloro-pyridin-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-chloropyridin-4-ylcarbamate, carbamic acid, 2-chloro-4-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem19627, tert-butyl-2-chloropyridin-4-ylcarbamate, tert-butyl 2-chloropyrid-4-yl carbamate
CID PubChem 21858447
Nom IUPAC tert-butyle N-(2-chloropyridine-4-yl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(=NC=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Boc-amino)-2-chloropyridine
Quantité 5 g
Poids de la formule 228.68
Pourcentage de pureté 95%