Learn More
Ester pinacol de l’acide4-(Boc-amino)-2-fluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15454866
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15454866 1 g 1g
15464866 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15454866 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H59194.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
C’est l’intermédiaire clé dans la synthèse de ,3-Dihydro-1,4-benzodiazépines-22(H) et 3-Amino-1,3-dihydro-1,4-benzodiazépines-22(H)-ones. Cette synthèse se fait avec le couplage croisé catalysé par Pd des chlorures d’imidoyle avec des acides organoboroniques.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1256256-45-7
Formule moléculaire C17H25BFNO4
Poids moléculaire (g/mol) 337.198
Numéro MDL MFCD18383441
Clé InChI FALNYBWTRBHWID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl n-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 4-boc-amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl carbamic acid tert-butyl ester
CID PubChem 59578631
Nom IUPAC Carbamate tert-butyl N-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)phényl]
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)NC(=O)OC(C)(C)C)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Boc-amino)-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 150°C to 152°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 337.2
Pourcentage de pureté 96%